Learn More
Brady™ Etichette in nylon multiuso con adesivo aggressivo
L’etichetta in tessuto di nylon B-499 è la soluzione! Stampa praticamente ovunque con una stampante per etichette portatile Brady.
Marca: Brady™ 170801
53.83 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Versatili: ideali per l'etichettatura di superfici molto curve come fili e cavi, ma anche applicazioni generiche di laboratorio, pannelli di apparecchiature, pannelli frontali e morsettiere
- Durevoli: progettate per resistere a temperature estreme, prodotti chimici, grassi, oli, detergenti e detersivi
- Adesive: etichette adesive permanenti che aderiscono a superfici lisce, ruvide e verniciate a polvere
- Certificazioni: UL Recognised secondo UL969, CSA secondo C22.2 No. 0.15-95, RoHS Compliant secondo 2011/65/EU (Pass 2015/863)
- Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
UL Recognized to UL969, CSA to C22.2 No. 0.15-95, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Nylon Cloth | |
Non-sterile | |
BMP41, BMP51, M511 | |
-40°F to +194°F | |
0.5 x 0.5 in. | |
0.5 in. |
M4-83-499-YL-BK | |
Black on Yellow | |
Die-cut | |
Labels | |
Component and Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Warehouse Marking, Wire and Cable Labeling | |
240 Labels/Cartridge | |
0.0065 in. | |
0.5 in. | |
1.3 cm |