Learn More
Brady™ Etichette in poliestere multiuso con adesivo aggressivo
Con le etichette in poliestere permanenti lucide per stampa a trasferimento termico (B-422) è possibile etichettate facilmente i componenti. Stampa praticamente ovunque con una robusta stampante per etichette palmare Brady.
Marca: Brady™ 170734
57.18 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Versatili: pensate per un'ampia gamma di applicazioni, come l'etichettatura di apparecchiature, schede elettroniche, componenti di pannelli e codici a barre
- Robuste: costruite per resistere ad abrasioni, temperature estreme e solventi come alcol, olio e acqua
- Adesive: realizzate con un adesivo acrilico permanente che aderisce a superfici piane ruvide, lisce e verniciate a polvere
- Certificazioni: UL Recognised secondo UL969, CSA secondo C22.2 No. 0.15-95, RoHS Compliant secondo 2011/65/EU (Pass 2015/863)
- Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
UL Recognized to UL969, CSA to C22.2 No.0.15-95, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
Permanent Acrylic | |
Gloss | |
Polyester | |
Non-sterile | |
BMP41, BMP51, M511 | |
-40°F to +212°F | |
25 ft. x 1 in. | |
1 in. |
M4C-1000-422 | |
Black on White | |
Continuous | |
Labels | |
Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Wire and Cable Labeling | |
1 Tape/Cartridge | |
0.004 in. | |
25 ft. | |
2.54 cm |