Learn More
Brady™ Etichette in poliestere multiuso con adesivo aggressivo
Codice prodotto. 17920710
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12.07 mm (W) x 7.62 m (L)
12.70 mm (W) x 38.10 mm (H)
12.70 mm (W) x 7.62 m (L)
15.88 mm (W) x 7.62 m (L)
19.05 mm (W) x 38.10 mm (H)
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
25.40 mm (W) x 25.40 mm (H)
25.40 mm (W) x 7.62 m (L)
38.10 mm (W) x 7.62 m (L)
9.53 mm (W) x 7.62 m (L)
Formato:
Continuous
Die-cut
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 180
pezzi 260
pezzi 480
Codice prodotto. 17920710
Marca: Brady™ 170736
Con le etichette in poliestere permanenti lucide per stampa a trasferimento termico (B-422) è possibile etichettate facilmente i componenti. Stampa praticamente ovunque con una robusta stampante per etichette palmare Brady.
  • Versatili: pensate per un'ampia gamma di applicazioni, come l'etichettatura di apparecchiature, schede elettroniche, componenti di pannelli e codici a barre
  • Robuste: costruite per resistere ad abrasioni, temperature estreme e solventi come alcol, olio e acqua
  • Adesive: realizzate con un adesivo acrilico permanente che aderisce a superfici piane ruvide, lisce e verniciate a polvere
  • Certificazioni: UL Recognised secondo UL969, CSA secondo C22.2 No. 0.15-95, RoHS Compliant secondo 2011/65/EU (Pass 2015/863)
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognised;CSA Accepted Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore White
Finitura Gloss
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Asset tracking;Barcode labelling;Component and equipment labelling;Data and telecommunications labelling;General identification;Inventory and inspection labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Quantità 180
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to 212°F
Temperature Range (Metric) -40°C to 100°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 19.05 mm (W) x 38.10 mm (H)
Lunghezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.75 in
Larghezza (sistema metrico) 19.05 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.5 in
Altezza (sistema metrico) 38.10 mm
Alternate Part Number M4-90-422