Learn More
Trajan™ Split / Splitless Tapered FocusLiner for Agilent
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
55.40€ - 935.00€
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) | 7.85 cm |
---|---|
Product Type Specs | Iniettore conico split/splitless FocusLiner |
Diametro (sistema metrico) interno | 0.4 cm |
Diametro (sistema metrico) esterno | 0.63 cm |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11922549
|
Trajan™
092011 |
25/confezione | |||||||
10003712
|
Trajan™
092011 |
25/confezione |
935.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 22-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12917141
|
Trajan™
09200301 |
1 Ea. |
55.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with Agilent instruments
Specifica
7.85 cm | |
Iniettore conico split/splitless FocusLiner | |
0.4 cm | |
0.63 cm |