missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AICAR phosphate, MedChemExpress

Codice prodotto. 16401086
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16401086

Marca: Medchem Express HY13417A

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress AICAR phosphate (Acadesine phosphate) is an adenosine analog and a AMPK activator. AICAR phosphate regulates the glucose and lipid metabolism, and inhibits proinflammatory cytokines and iNOS production. AICAR phosphate is also an autophagy, YAP and mitophagy inhibitor.

AICAR phosphate (Acadesine phosphate) is an adenosine analog and a AMPK activator. AICAR phosphate regulates the glucose and lipid metabolism, and inhibits proinflammatory cytokines and iNOS production. AICAR phosphate is also an autophagy, YAP and mitophagy inhibitor.

Specifica

Materiale o nome chimico AICAR phosphate
CAS 681006-28-0
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H17N4O9P
Quantità 200 mg
Sinonimo Acadesine phosphate AICA Riboside phosphate
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (280.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N2C=NC(C(N)=O)=C2N)O1.O=P(O)(O)O
Molecular Weight (g/mol) 356.23
Peso formulazione 356.23
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.