Learn More
Abeba™ Air-Cushion 32300 Shoes
Air cushion PU-sole with high slip resistance. Sanitized™ treated.
Marca:  Abeba™ 32300/42
Codice prodotto. 15629647
  • 96.70€ / 1 paio
Spedizione stimata: 10-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
  • Smooth leather, perforated
  • White
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Replaceable insole (article no. 3551)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Lining microfiber, respiration absorbing
  • Instep area with elastic band
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
Microfiber
42
Polyurethane
White
Leather
Slip-resistant
32300