Learn More
Aalborg™ Air Direct Glass Flow Tube 150mm Reference Scale
Codice prodotto. 11763199
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
1.25 l/min.;;en;
10 L/min.
100 mL/min.
1093 mL/min.
143 mL/min.
1637 mL/min.
19 mL/min.
2.5 L/min.
200 mL/min.
23 L/min.
25 mL/min.
264 mL/min.
30 L/min.
300 ml/min.;;en;
374 mL/min.
42 L/min.
49 mL/min.
50 mL/min.
500 mL/min.
5188 mL/min.
70 mL/min.
75 mL/min.
8505 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11763199
Marca: Aalborg™ FT06203STVN
Aalborg™ Air Direct Glass Flow Tube Reference Scale reults in superior mL and L readings by providing a scale of meaurements in a vairety of volumes.
  • Direct reading tubes are straightforward.
  • The measurement scale on each of these tubes reads actual flow at standard conditions in a choice of English or Metric units.
  • Obtaining actual flow rates with these tubes requires the use of a reference scale flow correlation table.
  • Reference scale tubes are useful when measuring flow rates for gases other than air and/or for non-standard conditions.
Specifikationer
Tipo Air Direct Flow Tube
Larghezza (sistema metrico) 150 mm
Velocità di flusso dell'aria 200 mL/min.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.