Learn More
Aalborg™ Air Direct Glass Flow Tube 150mm Reference Scale
Codice prodotto. 11778318
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
1.25 l/min.;;en;
10 L/min.
100 mL/min.
1093 mL/min.
143 mL/min.
1637 mL/min.
19 mL/min.
2.5 L/min.
200 mL/min.
23 L/min.
25 mL/min.
264 mL/min.
30 L/min.
300 ml/min.;;en;
374 mL/min.
42 L/min.
49 mL/min.
50 mL/min.
500 mL/min.
5188 mL/min.
70 mL/min.
75 mL/min.
8505 mL/min.
Förpackningsstorlek
Pezzo
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11778318
missing translation for 'mfr': Aalborg™ FT04275CAVN
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Aalborg™ Air Direct Glass Flow Tube Reference Scale reults in superior mL and L readings by providing a scale of meaurements in a vairety of volumes.
  • Direct reading tubes are straightforward.
  • The measurement scale on each of these tubes reads actual flow at standard conditions in a choice of English or Metric units.
  • Obtaining actual flow rates with these tubes requires the use of a reference scale flow correlation table.
  • Reference scale tubes are useful when measuring flow rates for gases other than air and/or for non-standard conditions.
Tekniske data
Tipo Air Direct Flow Tube
Larghezza (sistema metrico) 150 mm
Velocità di flusso dell'aria 100 mL/min.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.