Learn More
Draeger™ Kit tester flusso aria
Per l'uso in HVAC e industrie estrattive
Marca: Draeger™ CH00216
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Reagent inside smoke tube produces visible aerosol plume when in contact with atmospheric humidity
- Squeeze bulb pushes air through tube to propel smoke into ambient air
Specifica
Kit per controllo della portata dell'aria | |
HVAC e industrie estrattive |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Air current tubes; Strömungsprüfröhrchen
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
- P402-Conservare in luogo asciutto.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P420-Conservare lontano da altri materiali.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric acid >95%