Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Rhapsodie Fragrance Aircare Refill
Codice prodotto. 12641366 Sfoglia Tutto Kimberly-Clark Professional Prodotti
Click to view available options
Scent:
Citrus
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 12641366
Marca: Kimberly-Clark Professional™ 6136
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Eliminate unwanted smells and odors. Kimberly-Clark Professional™ RHAPSODIE Fragrance Aircare Refills are enriched with smooth, citrus notes promoting a pleasant washroom environment.
  • Supplied in packs of 6 x 310mL cassettes
  • Smooth, citrus notes
  • Contoured/rounded design prevents dust from being trapped in crevices
  • Compatible with the discontinued RIPPLE™ or AQUA™ Aircare Dispensers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Scent Citrus
Aspetto Clear
Formato Refill
Da utilizzare con (applicazione) Aqua Aircare Dispenser
Quantità 6/Pk.
Volume (sistema metrico) 310 mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • RHAPSODIE Fragrance Refill
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: propan-2-ol
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt