Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Hostess™ 32 Toilet Tissue Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12638865
Click to view available options
Quantità confezione:
32 Packs x 250 Sheets
32 Packs x 500 Sheets
Dimensione della confezione:
32 rotoli
pezzi 32
Codice prodotto. 12638865
Marca: Kimberly-Clark Professional™ 8035
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Combines quality with practicality and economy. Hostess™ 32 Toilet Tissue Bulk Pack are soft, strong, and absorbent with a folded design to prevent ripping and reduce wastage.
  • 2 ply sheets
  • 100% recycled folded toilet paper
  • Combines quality with practicality and economy
  • Fully biodegradable reducing the risk of blocked toilets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Toilet Tissue
Lunghezza (sistema imperiale) 7.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 18.6 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.3 in.
Larghezza (sistema metrico) 11 cm
Materiale Paper
Colore White
Dimensioni (L x P) 18.6 x 11 cm (7.3 x 4.3 in.)
Da utilizzare con (applicazione) High Traffic Washrooms
Quantità confezione 32 Packs x 250 Sheets
Strato 2-ply