Learn More
3M™ Aircare™ Filtration Unit ACU-04
3M™ Aircare™ Filtration Unit ACU-04 provides high quality air from an external source of compressed air by removing water and oil droplets, solid particles, and odors.
Marca:  3M™ 7100035348
672.40 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15799220
  • 1075.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Supplies the highest quality air to the Supplied Air Respirator System and compressed air tools by removing water and oil aerosols, particles and odors from the facility supplied compressed air
  • Free standing unit
  • Can be used for up to three users or two users plus air tool
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
CE Approved
ACU-04
Floor-mounted Aircare Filtration Units
Light Gray
0.433 x 0.315 x 0.255 m