Learn More
Syngene™ Airclean 600 Dead Air Box
Airclean 600 dead air box equipped with a UVTect Controller.
5625.00€ - 6965.00€
Specifica
Product Type | Dead Air Box |
---|---|
Certificazione/Conformità | AC UL, CSA, and CE approved |
Include | UV Controller |
Tensione | 220 V |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16584331
|
Syngene™
SYN-32DBC-E |
32 in. |
5625.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16554341
|
Syngene™
SYN-48DBC-E |
48 in. |
6965.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- With UVTect Controller
- Price includes fluorescent lights, UV lights, UV shelf with pipette holder, and slip hatch
Specifica
Dead Air Box | |
AC UL, CSA, and CE approved | |
UV Controller | |
220 V |