Learn More
Syngene™ Airclean 600 PCR Workstation
GREENER_CHOICE
Airclean 600 PCR Workstation with UVTect microprocessor controller and vertical laminar air flow.
Marca:  Syngene™ SYN-32PWLF-E
Codice prodotto. 16514341
  • 7345.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With UVTect microprocessor controller
  • Provides Class 100 vertical laminar air flow and timed uv light for sterilization
  • Includes HEPA filter, initial prefilter, fluorescent light, UV shelf with pipette holder, safety switch, and slip hatch
Specifica
Specifica
PCR Workstation
UV Controller
32 in.
UL, CSA, and CE approved
220 V
81.28 cm