Learn More
Syngene™ Airclean™ Process Protection Microscope Hood
Process Protection with UVTect™ Microprocessor and Microscope Sash
8180.00€ - 10405.00€
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16532972
|
Syngene™
SYN-32PPUVC-E |
32 in. |
8180.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16552972
|
Syngene™
SYN-48PPUVC-E |
48 in. |
10405.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- AirClean™ Systems AC600 Series Vertical Laminar Flow Workstation
- Laminar air flow is described as the smooth, fluid, parallel flow of air in a consistent direction
- Ideal for applications that are not hazardous to the operator but require a clean workspace
- A compact, light-weight design allows for multiple clean zones within a laboratory
- Two-stage filtration provides clean, Class 100 laminar flow air for process protection
- Room air first passes through an electrostatically charged pre-filter followed by a HEPA filter resulting in ISO 5 clean air
- Independently certified to meet or exceed applicable clean bench standards
Specifica
Laminar Flow | |
61 cm |