Learn More
Gilac™ Airtight Box with White Lid
Airtight Box with White Lid is ideal as delivery box and click and collect service.
53.05€ - 88.55€
Specifica
Tipo di chiusura | Airtight Lid |
---|---|
Colore | White |
Materiale | HDPE |
Forma | Rectangular |
Product Type | Airtight Box |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17958901
|
Gilac™
G602012 |
0.6 L |
53.05€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17918511
|
Gilac™
G602112 |
1.2 L |
88.55€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17958831
|
Gilac™
G602212 |
2.5 L |
79.65€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Airtight container, by pack of 12, perfect as delivery box and click and collect service.
- Keeps flavours in and odours out.
- Clear box: contents are visible and recognizable.
- Flexible, watertight lid.
- PP clear container. LDPE lid
- Available in 3 sizes, stackable.
- Customisation available on request for a minimum of 500 units.
Specifica
Airtight Lid | |
HDPE | |
Airtight Box | |
3 in. |
White | |
Rectangular | |
75 mm |