Learn More
Notrax Airug™ Construction of Microcellular Vinyl with Ribbed Pattern, Black
Notrax Airug™ Basic worker comfort derived from 9.4 mm thick worker platform comprised of a construction of microcellular vinyl consisting of millions of air bubbles.
30.00€ - 70.00€
Specifica
Colore | Black |
---|---|
Materiale | Microcellular Vinyl |
Tipo | Industrial and Commercial Matting |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17722068
|
Notrax
410S0323BL |
91 cm | 60 cm |
30.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17752068
|
Notrax
410S0335BL |
150 cm | 91 cm |
70.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17732058
|
Notrax
410C0324BL |
1830 cm | 60 cm | N/A | |||||
17762058
|
Notrax
410C0336BL |
1830 cm | 91 cm | N/A | |||||
17792058
|
Notrax
410C0348BL |
1830 cm | 122 cm | N/A | |||||
Descrizione
- Ribbed pattern enhances traction
- Basic worker comfort derived from 94 mm thick worker platform comprised of a construction of microcellular vinyl consisting of millions of air bubbles that provide basic ergonomic benefit
- All four sides are bevelled and sealed to minimize tripping hazards
Specifica
Black | |
Microcellular Vinyl | |
Industrial and Commercial Matting |