Learn More
AKR1B1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | AKR1B1 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.27 mg/mL |
| Applicazioni | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16834614
|
Proteintech
15439-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16824614
|
Proteintech
15439-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Catalyzes the NADPH-dependent reduction of a wide variety of carbonyl-containing compounds to their corresponding alcohols with a broad range of catalytic efficiencies.Specifica
| AKR1B1 | |
| Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Rat, Human | |
| P07943, P15121, P45376 | |
| 11677, 231, 24192 | |
| AKR1B1 Fusion Protein Ag7142 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| AKR1B1 |
| 0.27 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| ADR, AKR1B1, Aldehyde reductase, Aldose reductase, ALDR1, ALR2, AR | |
| AKR1B1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |