Learn More
Al-23 Multibore Round Tube, O.D.: 4mm, Four 0.8mm Bores, Thermo Scientific™
21.20€ - 117.00€
Specifica
Materiale o nome chimico Al-23 Multibore Round Tube
Nota nome Four bores
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11312948
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
032708.DM
100 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11382938
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
032708.DR
200 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11392938
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
032708.DT
250 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11302948
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
032708.DW
300 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11362938
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
032708.EH
600 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11372938
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
032708.EM
800 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11322948
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
032708.EO
1000 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
Al-23 Multibore Round Tube
Four bores
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Ambient temperatures