Learn More
Thermo Scientific™ alamarBlue™ Dye
Allows three assays to be performed with just one dye, including cell growth determination, in vitro cytotoxicity and cytokine assays.
626.00€
Specifica
Descrizione alamarBlue indicator dye
Product Type Indicator Dye
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Quantità Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
15559604
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
Y00-100
100 mL alamarBlue indicator dye
626.00€
100mL
Spedizione stimata: 04-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ alamarBlue provides unmatched sensitivity and versatility, allowing three assays to be performed with just one dye, including cell growth determination, in vitro cytotoxicity and cytokine assays.
alamarBlue, a resazurin-based product with extended incubation time, is stable for up to 5 days.
Specifica
Specifica
alamarBlue indicator dye
Indicator Dye