missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Albumin Antibody (188835), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB1455P
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Albumin Monoclonal antibody specifically detects Albumin in Human samples. It is validated for Western Blot, Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF, Dual RNAscope ISH-IHC
Specifica
| Albumin | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, Immunocytochemistry | |
| 188835 | |
| Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready, Dual RNAscope ISH-IHC | |
| albumin, cell growth inhibiting protein 42, DKFZp779N1935, growth-inhibiting protein 20, PRO0883, PRO0903, PRO1341, serum albumin | |
| Human Serum Albumin | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cancer, Cellular Markers, Golgi Apparatus Markers, Stem Cell Markers | |
| 213 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2a |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto