Learn More
Epredia™ Alcian Blue/PAS Special Stain Kit
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Alcian Blue
Alcian Blue/PAS Special Stain Kit
Periodic Acid Schiff
Dimensione della confezione:
500mL
pezzi 3
Descrizione
- Can be used alone to stain acid mucins and other carboxylated and sulfated acid mucosubstances blue on tissue sections
- Periodic Acid Schiff (PAS) reaction is used to stain glycogen, basement membranes and neutral mucosubstances
Includes: Alcian Blue pH 2.5 stain solution, periodic acid solution (0.5%) and Schiff reagent
Specifica
Specifica
| Tipo | Alcian Blue |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Alcian Blue pH 2.5 Stain Solution
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H372-Provoca danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P364-E lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: 2-methyl-3-isothiazolone, acetic acid, 5-chloro-2-methyl-3-isothiazolone, copper(IV) [[N,N',N'',N'''