Learn More
Alfuzosin hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress Alfuzosin hydrochloride is an α1 adrenergic receptor antagonist used to treat benign prostatic hyperplasia (BPH).
Marca: Medchem Express HY-B0192A
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Alfuzosin hydrochloride is an α1 adrenergic receptor antagonist used to treat benign prostatic hyperplasia (BPH).Specifica
Alfuzosin hydrochloride | |
White | |
C19H28ClN5O4 | |
SL 77499-10 | |
O=C(C1OCCC1)NCCCN(C2=NC(N)=C3C=C(OC)C(OC)=CC3=N2)C.Cl | |
425.91 | |
Research |
81403-68-1 | |
Research | |
50 mg | |
H2O : 50 mg/mL (117.40 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 31.25 mg/mL (73.37 mM; Need ultrasonic) | |
425.91 | |
98.0% | |
Solid |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Research purposes only