Learn More
'Alginic Acid, Sodium Salt, Low Viscosity, MP Biomedicals
Catalog Number 11404761
Click to view available options
Quantità:
100 g
Source: kelp
Materiale o nome chimico Alginic Acid, Sodium Salt, Low Viscosity
Nota nome Viscosity (1% aq. solution): <300cps
CAS 9005-38-3
Colore White to Cream
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio >98%
Formula molecolare (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Formula lineare (C6H7O6Na)n
Sinonimo Sodium alginate