Learn More
Alizapride hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16464187
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
Codice prodotto. 16464187
Marca: Medchem Express HYA0125A
MedChemExpress Alizapride is a potent antiemetic, acting as a dopamine receptor antagonist. Alizapride also used in human digestive disorders.
Alizapride is a potent antiemetic, acting as a dopamine receptor antagonist. Alizapride also used in human digestive disorders.
Specifica
Materiale o nome chimico Alizapride hydrochloride
CAS 59338-87-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H22ClN5O2
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (284.23 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (94.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(OC)C=C(NN=N2)C2=C1)NCC3N(CC=C)CCC3.Cl[H]
Molecular Weight (g/mol) 351.83
Peso formulazione 351.83
Percent Purity 98.72%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.