Learn More
Brady™ Etichette in vinile multiuso per M6/M7
Questo resistente vinile a basso ritiro con adesivo ultra-aggressivo è ideale per etichettare tubi, attrezzature, scaffalature e praticamente ogni altra superficie industriale.
Marca: Brady™ 174137
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Questo resistente vinile a basso ritiro con adesivo ultra-aggressivo è ideale per etichettare tubi, attrezzature, scaffalature e praticamente ogni altra superficie industriale.
- Materiale molto flessibile con adesivo permanente a forte adesione per superfici ruvide o molto irregolari in ambienti difficili, anche all'esterno
- Si adatta e aderisce a superfici difficili come blocchi forati in calcestruzzo verniciati, legno verniciato, plastica irregolare, tubazioni con rivestimento in carta e custodie in plastica soffiata
- Resiste all'esposizione a sostanze chimiche, grassi, oli, nebbia salina, detergenti, prodotti per la pulizia e sporco industriale in generale
- Durata media in esterni 8-10 anni con temperature da -40°C a 82°C (da -40°F a 180°F), può essere applicato fino -18°C (0°F) di temperatura
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Not Autoclavable | |
M6C-2000-595-LB | |
None | |
Gloss | |
Vinyl | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
50 ft. | |
-40°F to +180°F | |
0.004 in. | |
50 ft. x 2 in. | |
15.24 m | |
50.8 mm |
ASTM D 2979, ASTM D 523 | |
Permanent Acrylic | |
Light Blue | |
Continuous | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Component and Equipment Labeling, Electrical Labeling, Lean and 5S Labeling, Pipe and Valve Marking | |
No | |
Rectangle | |
-40°C to +82°C | |
0.102 mm | |
50 ft. | |
2 in. |