Learn More
Brady™ Etichette in vinile multiuso per M6/M7
Questo resistente vinile a basso ritiro con adesivo ultra-aggressivo è ideale per etichettare tubi, attrezzature, scaffalature e praticamente ogni altra superficie industriale.
70.70€ - 130.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | ASTM D 2979, ASTM D 523 |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Rivestimento | None |
Colore | Green |
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17838734
|
Brady™
173215 |
50 ft. x 0.5 in. | M710, BMP71 |
70.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17888264
|
Brady™
174159 |
50 ft. x 0.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
74.95€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17838344
|
Brady™
173282 |
50 ft. x 1 in. | M710, BMP71 |
92.25€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17809014
|
Brady™
174122 |
50 ft. x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
97.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17898884
|
Brady™
173251 |
50 ft. x 2 in. | M710, BMP71 |
122.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17808864
|
Brady™
174136 |
50 ft. x 2 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
130.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Questo resistente vinile a basso ritiro con adesivo ultra-aggressivo è ideale per etichettare tubi, attrezzature, scaffalature e praticamente ogni altra superficie industriale.
- Materiale molto flessibile con adesivo permanente a forte adesione per superfici ruvide o molto irregolari in ambienti difficili, anche all'esterno
- Si adatta e aderisce a superfici difficili come blocchi forati in calcestruzzo verniciati, legno verniciato, plastica irregolare, tubazioni con rivestimento in carta e custodie in plastica soffiata
- Resiste all'esposizione a sostanze chimiche, grassi, oli, nebbia salina, detergenti, prodotti per la pulizia e sporco industriale in generale
- Durata media in esterni 8-10 anni con temperature da -40°C a 82°C (da -40°F a 180°F), può essere applicato fino -18°C (0°F) di temperatura
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Not Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Green | |
Continuous | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Equipment Labeling, Electrical Labeling, Floor Marking, Laboratory Labeling, Lean and 5S Labeling | |
50 ft. | |
-40°F to +180°F | |
0.004 in. | |
50 ft. |
ASTM D 2979, ASTM D 523 | |
None | |
Gloss | |
Vinyl | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
No | |
Rectangle | |
-40°C to +82°C | |
0.102 mm | |
15.24 m |