Learn More
Brady™ Etichette in vinile multiuso per M6/M7
Questo resistente vinile a basso ritiro con adesivo ultra-aggressivo è la soluzione perfetta per l’identificazione su superfici irregolari e in ambienti difficili.
Marca: Brady™ 174126
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Questo resistente vinile a basso ritiro con adesivo ultra-aggressivo è la soluzione perfetta per l'identificazione su superfici irregolari e in ambienti difficili.
- Sfrutta la comunicazione visiva: il consumabile in vinile in rotolo è ideale per la marcatura di tubi, l'identificazione a fini di sicurezza e logistica, la segnalazione del pericolo di folgorazione o i visual per l'ambiente di lavoro, sia per interni che per esterni
- Adesione perfetta: il consumabile con adesivo permanente aderisce a superfici lisce, ruvide o verniciate a polvere, nonché a superfici irregolari o a bassa energia superficiale
- La finitura lucida è resistente agli agenti chimici, al grasso, all'olio e ai detergenti, in modo che l'identificazione rimanga leggibile
- Ama l'esterno: questo consumabile ha una durata media all'esterno di 8-10 anni
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Not Autoclavable | |
M6C-1000-595-WT | |
None | |
Gloss | |
Vinyl | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
50 ft. | |
-40°F to +180°F | |
0.004 in. | |
50 ft. x 1 in. | |
15.24 m | |
25.4 mm |
ASTM D 2979, ASTM D 523 | |
Permanent Acrylic | |
White | |
Continuous | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Equipment Labeling, Electrical Labeling, Floor Marking, Laboratory Labeling, Lean and 5S Labeling | |
No | |
Rectangle | |
-40°C to +82°C | |
0.102 mm | |
50 ft. | |
1 in. |