Learn More
Allihn Condenser with Ground Cone and Socket
Codice prodotto. p-8319008
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
24/29
29/32
Lunghezza camicia (sistema metrico):
545 mm
550 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 11381845
Marca: Quickfit CX7/33/SC
Ideal for reflux applications.
  • Inner bulb sections provide increased cooling surface
  • With detachable plastic screwthread connectors for easy and safe attachment of flexible tubing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for reflux work
Lunghezza camicia (sistema metrico) 545 mm
Lunghezza (sistema metrico) 545 mm
Nessun giunto rastremato standard 24/29
Materiale Borosilicate Glass
Tipo Allihn Condenser