Learn More
alpha-Chloro-p-xylene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10478630
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-82-5
Formula molecolare C8H9Cl
Molecular Weight (g/mol) 140.61
Numero MDL MFCD00000919
InChI Key DMHZDOTYAVHSEH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylbenzyl chloride, p-xylyl chloride, 1-chloromethyl-4-methylbenzene, alpha-chloro-p-xylene, p-methylbenzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-4-methyl, p-chloromethyl toluene, 4-chloromethyl toluene, p-tolylmethyl chloride, p-xylene, alpha-chloro
PubChem CID 7722
IUPAC Name 1-(chloromethyl)-4-methylbenzene
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico α-Chloro-p-xylene
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 4°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0600g/mL
Punti di ebollizione 200°C to 202°C
Punto d'infiammabilità 75°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5 % min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3C6H4CH2Cl
Indice di rifrazione 1.5330 to 1.535
Quantità 500 mL
Beilstein 05, 384
Indice di Merck 15, 10289
Gravità specifica 1.06
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with absolute alcohol and ether
Peso formulazione 140.61
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid or Low Melting Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • a-Chloro-p-xylene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.