Learn More
Neville and More™ Flacone in vetro Alpha
Codice prodotto. 15323418
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
3.3 cm
3.86 cm
4.4 cm
6.2 cm
Colore:
Amber
Ambra
Clear
Per conservare reagenti chimici.
  • Vetro sodico-calcico
  • Forma conica
  • Confezione da 1
Specifica
Colore Ambra
Diametro (sistema metrico) interno 6.2 cm
Materiale Vetro (tipo 3)
N. per custodia 60
Volume (sistema metrico) margine 260 mL
Closure Included No
Forma Sezione circolare
Altezza (sistema metrico) 1.43 cm
Product Type Flacone
Dimensione chiusura 2.8 cm