Learn More
Texwipe™ AlphaSorb™ 10 Sealed-Border Polyester Wipers
Codice prodotto. p-210254 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 12 in.
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
pezzi 600
Codice prodotto. 15702396
Marca: Texwipe™ TX1050
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For ISO Class 3 and 4 applications
  • Double-knit, no-run interlock construction of 100% continuous-filament polyester
  • Two-ply, sealed-border wiper with highest sorbency
  • Ideal wiper for use in multiple environments
  • Excellent for picking up large amounts of liquids and for applying chemicals
  • Abrasion-resistant wiper with soft, flexible hand
  • Lot-to-lot traceability
Order Info
Available dry or sterile. Basis weight: 185g/m2.
Specifica
Product Type Cleanroom Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 22.9 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 22.9 cm
Materiale Polyester
Peso base 185
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
Bordi Sealed
Dimensioni (L x P) 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Ideal wipes for use in multiple environments
Sterilità Non sterile