Learn More
Texwipe™ AlphaSorb™ HC Polyester Wipers
Codice prodotto. p-210291 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 12 in.
22.86 x 22.86 cm (9 x 9 in.)
46 x 46 cm (18 x 18 in.)
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 600
Codice prodotto. 15608665
Marca: Texwipe™ TX2412
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For ISO Class 5 and 6 (Class 100 and 1000) applications
  • Large two-ply, 100% continuous-filament polyester wiper in double-knit interlock pattern
  • For applying cleaning solutions to pharmaceutical and biopharmaceutical equipment
  • Glides smoothly over surfaces and does not snag
  • Highly absorbent, with low particles and extractables
Order Info
Basis weight: 220g/m2
Specifica
Product Type High-capacity Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Materiale Polyester
Assorbanza Highly absorbent
Autoclavabile Autoclavable
Peso base 214
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
Dimensioni (L x P) 12 x 12 in.
Da utilizzare con (applicazione) For applying cleaning solutions to pharmaceutical and biopharmaceutical equipment
Strato 2-ply