missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell AlphaTec™ 04-004 Certified Heavy Duty PVC Chemical Protection Gloves
Click to view available options
Size:
9
10
11
Descrizione
- Speciale mescola di nitrile e PVC per fornire una più ampia protezione chimica
- Conformità alimentare UE e FDA
- 11 sostanze chimiche certificate (AFJKLMNOPST) su 18 EN ISO 374:2016
- Disegno in cotone senza cuciture con spessore 13 aghi per migliore comfort e protezione
- Speciale disegno della presa in schiuma che offre buona resistenza contro l'olio, oltre a eccellenti prestazioni di presa in ambiente bagnato e oleoso
- Disegno ergonomico della forma della mano
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
Colore | Blue |
Materiale | Nitrile/PVC Blend |
Size | 9 |
EN388 Standard | 4131A |
EN ISO 374-1 | Type A |
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES | JKLMPT |
EN ISO 374 - 5 | Yes |
Stile polso guanto | Gauntlet |
Materiale rivestimento interno | Cotton |
Vedi altri risultati |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'