Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Trousers Bound
309.56 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22917" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22917" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
X-Large
2X-Large
Descrizione
- Proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquid and particulate biological hazards
- Optimized fit, improving wearer comfort and safety
- Low Linting
Specifica
Size | X-Large |
Materiale | Microporous Non-woven Polyethylene Laminate |
Colore | White |
Tipo di giuntura | Bound |
Certifications/Compliance (Europe) | Partial Body Protection Only, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14126:2003, EN ISO 13688:2013 |
Stile | W20B301 |
Da utilizzare con (applicazione) | Clean Room Cleaning and Preparing, Production Line Support & Maintenance, Maintenance of Plant and Machines, Veterinary Services |