missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell AlphaTec™ 23-200 Food Safe PVC-Coated Cotton-Lined Gloves
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Descrizione
- La finitura ruvida sabbiata garantisce buona presa bagnata
- Guanto per mansioni medie
- Fodera in cotone a filo continuo, spessore 13 aghi
- Conforme ai requisiti FDA di manipolazione degli alimenti
Specifica
ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 374_2003 Microorganism, REACH Compliant |
Colore | Blue |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Finitura esterna | Fully Textured |
Materiale | PVC |
Size | 7 |
EN388 Standard | 3121B |
EN ISO 374-1 | Type B |
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES | KLT |
Vedi altri risultati |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'