Learn More
Ansell AlphaTec™ 23-200 Food Safe PVC-Coated Cotton-Lined Gloves
Catalog Number p-7215021
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Guanti supportati blu in PVC
  • La finitura ruvida sabbiata garantisce buona presa bagnata
  • Guanto per mansioni medie
  • Fodera in cotone a filo continuo, spessore 13 aghi
  • Conforme ai requisiti FDA di manipolazione degli alimenti
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003 + A1:2009, EN 374_2003 Microorganism, REACH Compliant
Colore Blue
Cut Resistance Rating ANSI A2
Finitura esterna Fully Textured
Materiale PVC
Size 7
EN388 Standard 3121B
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES KLT
EN ISO 374 - 5 Yes
Stile polso guanto Gauntlet
Materiale rivestimento interno Cotton
Rivestimento interno Lined
Serie 23-200
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm