Learn More
Ansell AlphaTec™ 38-560 Chemical Resistant Butyl Gloves - Gauntlet Cuff
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Descrizione
- Flessibile ed eccellente destrezza.
- Progettati per il comfort: morbidi al tatto e di forma naturale, curva ed ergonomica
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
Colore | Black |
Materiale | Butyl Polymer |
Size | 11 |
EN388 Standard | 1020X |
EN ISO 374-1 | Type A |
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES | ABIKPT |
EN ISO 374 - 5 | Yes |
Stile polso guanto | Gauntlet |
Resistente a | Solvents, and Strong Acids |