Learn More
Ansell AlphaTec™ 58008 Guanto di protezione del braccio
Click to view available options
Size:
8
9
10
Dimensione della confezione:
10 paia
Descrizione
- Protezione estesa dell'avambraccio
- L'eccellente presa bagnata e asciutta migliora la destrezza e riduce l'affaticamento della mano
- Polso ampio, che permette la calzata sopra l'indumento
Specifica
Specifica
| Accelerator Free | No |
| Applicazioni | Industrial |
| Coating Material | Nitrile |
| Colore | Green |
| Latex Free | Yes |
| Materiale | Nitrile |
| Product Type | Protective Gloves |
| Size | 9 |