Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 58-530W Series Nitrile Immersion Gloves
57.41 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Descrizione
- Nitrile polymer coating reduces chemical leakage onto skin
- For indoor applications
- Nylon liner
- Gauntlet cuff
- Sea green shell, anthracite gray dip color
Specifica
Materiale parte posteriore | Nitrile |
Materiale polso | Nitrile |
Coating Material | Nitrile |
Colore | Green, Gray |
Product Type | Immersion Gloves |
Size | 10 |
Stile | 58-535W |
Stile polso guanto | Gauntlet |
Materiale rivestimento interno | Nylon |
Rivestimento interno | White Nylon |