Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 85-300\85-302\85-304 Isolator Box Gloves
417.16 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21638" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21638" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
9.5
11
Dimensioni porta (sistema metrico):
203 mm
250 mm
300 mm
Descrizione
Medium weight chlorosulfonated polyethylene (CSPE) synthetic rubber (CSM) isolator box gloves for increased comfort and protection in critical environments.
- Category III, EN374AKL, EN374, EN388\4101
- Ideal applications: pharmaceuticals
- Soft, flexible material designed for ease of use
- Resists ageing from exposure to oxygen, UV rays and ozone
- Withstands temperatures up to 120°C
- White coloring for easy detection of contamination
- Available port sizes fit most isolator glove boxes
Specifica
Colore | White |
Materiale | CSM |
Size | 11 |
Temperature (Metric) Max | 120°C |
Spessore (sistema metrico) | 0.4 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Pharmaceuticals |
Dimensioni porta (sistema metrico) | 203 mm |
Resistente a | Concentrated acids and bases |
Serie | 85-300 |
Lunghezza (sistema metrico) | 800 mm |