Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-085 Lightweight Food-Safe Latex Gloves
Click to view available options
Size:
6.5
7.5
8.5
9.5
Descrizione
- Polso con bordino salvagoccia per resistenza allo strappo e facile calzabilità
- Approvato per l'industria alimentare
- Buona resistenza all'abrasione
- Fodera in floccatura di cotone 100%
Specifica
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
Colore | Pink |
Hand | Specific |
Materiale | Latex |
Size | 7.5 |
EN388 Standard | 2010X |
EN ISO 374-1 | Type B |
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES | KLT |
EN ISO 374 - 5 | Yes |
Materiale rivestimento interno | 100% Cotton |