Learn More
Ansell AlphaTec™ 38-628 Butyl/Viton Immersion Gloves
AlphaTec™ Gloves 38-628 offer a combination of butyl and viton layer of 0.7 mm for a maximum protection against hazardous chemicals. Provide the best resistance to the most aggressive chemicals without compromising dexterity or comfort. Offer superior protection against aliphatic, halogenated and aromatic hydrocarbons (benzene, toluene, xylene), as well as concentrated mineral acids.
Marca:  Ansell 38628090
216.76 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11761693
  • 331.00€ / 1 paio
Spedizione stimata: 06-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Surprisingly flexible and provides excellent dexterity
  • Designed for comfort with a natural, curved ergonomic shape and feel
  • Offers easy donning and a good grip
  • Absence of latex means there's no risk of latex allergies
  • Ideal for the chemical, automotive and printing industries, oil and petrol refining, mining, aerospace and disaster response
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Viton/butile
Viton/polimero di butile
9
28 mil
Beaded/Rolled
1 paio
Da 38 a 628
Viton/butile
Guanti per immersione
Da 38 a 628
Black
Nero
Sacchetti chiusi singolarmente con inserto
Elevata resistenza alle sostanze chimiche