Learn More
Ansell™ AlphaTec™MICROCHEM™4000 Model 215 Apron with Sleeves
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
2X-Large
3X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Descrizione
- Velcro fastening to neck
- Tie fastening at the waist
- Double cuff with knitted
- inner cuff
- Welded and taped seams
Specifica
Specifica
| Tipo | Apron |
| Size | Small |
| Materiale | Multi-layer Barrier Laminate Fabric |
| Colore | Green |
| Monouso | Limited-use |
| Tipo di chiusura | Hook and Loop, Waist Ties |
| Sterilità | Non-sterile |
| Stile polso | Double Inner Knit |
| Senza lattice | Yes |
| N. di tasche | None |
| Vedi altri risultati |