Learn More
Ansell™ AlphaTec™ MICROGARD™ 1500 Coveralls, Model 138
204.18 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21990" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21990" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Colore:
Navy
Descrizione
- Three-piece hood
- Elasticated hood, wrists, waist, and ankles
- Two-way front zipper with resealable storm flap
Specifica
Product Type | Hooded Coveralls |
Size | Small |
Sesso | Unisex |
Materiale | SMS Fabric |
Colore | Navy |
Stile vita | Elastic |
Ankle Style | Elastic |
Stile collo | Hooded |
Hood Type | 3-panel, Elastic |
Tipo di giuntura | Stitched |