Learn More
Ansell™ AlphaTec™MICROGARD™2500 Standard Model 111 Suit, White
Codice prodotto. 15896474
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Dimensione della confezione:
pezzi 35
Codice prodotto. 15896474
Marca: Ansell™ WH25T0011102
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
MICROGARD™ 2500 is a unique material offeringexceptional mechanical strength, liquid andparticulate protection
  • 3-piece hood
  • Elasticated hood, wrist, waist and ankles
  • 2-way front zip with resealable storm flap
  • Finger loops
  • Color: White
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Chemical-resistant Coveralls
Size Small
Sesso Unisex
Materiale Polypropylene Laminate
Colore White
Ankle Style Elastic
Stile polso Finger Loops, Elastic
Hood Type 3-panel
Tipo di chiusura 2-way Front Zipper with Storm Flap
Tipo di giuntura Stitched, Taped
Sterilità Non-sterile
Classe di protezione Category III
Resistenza Bloodborne Pathogens, Anti-static, Liquid, Chemicals, Acid
Tipo di colletto Hooded
Certificazione/Conformità EN1073-2; EN1149-5; EN14126; Type 4-B; Type 5-B; Type 6-B
Descrizione Suit with 3 piece, elasticated hood, elasticated wrist, waist and ankles. Features finger loops.
Senza lattice Yes
N. di tasche None
Dimensioni (sistema imperiale) Small
Stile di manicotto Long sleeves
Da utilizzare con (applicazione) Viral contaminated areas (including Avian influenza), biological protection, nuclear industry, medical research
Peso (sistema metrico) 0.321 g
Quantità 35/Cs.
Stile WH25T-00111-02