Learn More
Ansell AlphaTec™ NRL RABS and Isolator Gloves - 20 mil
Click to view available options
Dimensioni porta (sistema metrico):
203 mm
305 mm
Descrizione
- Protezione efficace negli ambienti di lavoro di gravosità media, soprattutto contro tagli e abrasioni
- Lo spessore medio (20 mil/0,51 mm) migliora la destrezza e, quindi, anche la capacità di manipolare gli oggetti
- Le dimensioni disponibili delle porte si adattano alla maggior parte dei guanti per isolatore
Specifica
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | CE 0493, EN 374_2003 Microorganism, EN 420:2003 + A1:2009 |
Colore | Natural |
Hand | Specific |
Materiale | Latex |
Product Type | Dry Box Gloves |
Size | 10 |
Spessore (sistema imperiale) | 20 mil |
Spessore (sistema metrico) | 0.51 mm |
EN388 Standard | 2020X |
EN ISO 374-1 | Type A |