Learn More
Ansell AlphaTec™ NRL RABS and Isolator Gloves - 30 mil
Click to view available options
10
Descrizione
- Protezione efficace in ambienti fisicamente gravosi, compresa la grande resistenza a strappi e abrasioni e la buona protezione contro tagli e perforazioni
- Lo spessore consistente (30 mil/0,76 mm) aumenta sia la durata che la resistenza chimica e fisica
- Le dimensioni disponibili delle porte si adattano alla maggior parte dei guanti per isolatore
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | CE 0493, EN 374_2003 Microorganism, EN 420:2003 + A1:2009 |
Colore | Natural |
Hand | Ambidextrous |
Materiale | Latex |
Size | 10 |
Spessore (sistema imperiale) | 30 mil |
Spessore (sistema metrico) | 0.76 mm |
EN388 Standard | 2121A |
EN ISO 374-1 | Type A |
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES | KLNOPT |