Learn More
Ansell Alphatec Solvex 37-155 - Guanti resistente ai prodotti chimici
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Descrizione
- Rischi ridotti: i guanti chimici AlphaTec™ Solvex™ 37-155 non sono floccati e presentano un rischio minore di contaminazione da pelucchi.
- Comfort elevato: il palmo in nitrile da 15 mil/0,38 mm di questi guanti AlphaTec™ garantisce un comfort elevato.
- Protezione specializzata: La composizione della mescola di nitrile di alte prestazioni, assicura una protezione chimica EN ISO 374, Tipo A
- Durata migliorata: La stessa mescola di nitrile migliora la durata, con una resistenza all'abrasione EN e ANSI di livello 4
- Autentica versatilità: I guanti industriali AlphaTec™ Solvex™ 37-155 sono adatti a condizioni di bagnato e asciutto, conformi ai requisiti FDA 21 CFR 177.2600 per la manipolazione degli alimenti.
Specifica
ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
Certifications/Compliance (Europe) | ANSI ABR 4, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Contact, Category III, REACH Compliant |
Chlorinated | Yes |
Applicazioni | Industrial |
Colore | Green |
Finger Thickness (English) | 15 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.38 mm |
Latex Free | Yes |
Materiale | Nitrile |
Palm Thickness (English) | 15 mil |