Learn More
Thermo Scientific™ ALPS Heat Sealer Accessories
Use these ALPS heat sealer accessories with the ALPS 25 Manual Heat Sealer and ALPS 50 V Microplate Heat Sealer.
Marca: Thermo Scientific™ AB-0724
353.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Use Thermo Scientific™ ALPS heat sealer accessories with the ALPS 25 Manual Heat Sealer and ALPS 50 V Microplate Heat Sealer. The foil stripper, AB-0592, is also compatible with the ALPS 3000 Microplate Heat Sealer.
Warranty: 1 yearSpecifica
384-well PCR plate carrier | |
ALPS™ Heat Sealer | |
Carrier |